FTA®-reagens en toebehoren, Whatman™
Leverancier: Qiagen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 18.1 EUR
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
FTA®-reagens en toebehoren, Whatman™
Opslagsystemen voor nucleïnezuren
Voor monstername, opslag, verwerking en verzending van FTA®-kaarten.
  • FTA®-zuiveringsreagens: voor zuivering van nucleïnezuren die zijn opgeslagen op FTA®-kaarten
  • Zorgt voor DNA van superieure kwaliteit voor PCR- of SNP-analyse
  • Verwijdert heemverbindingen, PCR-inhibitoren en andere mogelijke verontreinigingen
  • Niet-toxische, hypoallergene, waterige oplossing
Steriele applicator met schuimtip: voor monstername van speeksel en buccale cellen. De niet-krassende schuimtip heeft dezelfde afmetingen als de monsterzone op indicerende FTA®-kaarten om het opbrengen van monsters te vereenvoudigen.
Steriel Omni-wattenstaafje: Niet-invasief instrument voor monstername van speeksel en buccale cellen in de wang. De borstelachtige tip kan eenvoudig worden losgemaakt van het staafje om monsters over te brengen in buisjes of multiwellplaten. Voorgesteriliseerd en individueel verpakt, voor eenmalig gebruik.
'Multi-barrier'-zakjes: voor opslag en transport van FTA®-kaarten
Zeven gelamineerde lagen beschermen de kaart tegen blootstelling aan verontreinigingen van gassen of vloeistoffen
Manipulatieveilige opening bewaakt de veiligheid van de monsters
Papieren buitenzijde voor labeling of als schrijfveld