Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Pipetten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/58/86/21775886.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"311"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   LDPE, voor eenmalig gebruik. Deze onbreekbare all-in-one pipetten elimineren het gevaar van gebroken glas en blootstelling aan infectieus materiaal. H...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Natriumkalksilicaatglas, voor eenmalig gebruik
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PS, transparant, met schaalverdeling, steriel
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   LDPE, voor eenmalig gebruik. Deze onbreekbare, all-in-one pipetten elimineren het gevaar van gebroken glas en blootstelling aan besmettelijke material...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Natuurlijk rubber.
Catalogus nummer: (612-1675)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PP, geïoniseerd, voor eenmalig gebruik, steriel, zonder schaalverdeling
UOM:  1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (612-4552)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Pipetvuller voor glazen en kunststof pipetten van 1 tot 100 ml.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   PS, transparant, met schaalverdeling, niet-steriel of steriel. Deze pipetten voor eenmalig gebruik voor vloeistofoverdracht zijn gemaakt van GPPS (pol...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 311
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende