Pipetten met graduatie, SILBERBRAND ETERNA, type 3, klasse B, totale afgifte
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SILBERBRAND ETERNA
612-1153EA 4.8 EUR
612-1153 612-1154 612-1155 612-1145 612-1156 612-1152 612-1147 612-1148 612-1149
Pipetten met graduatie, SILBERBRAND ETERNA, type 3, klasse B, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.
DIN EN ISO 835
Lengte: 360 ±10 mm behalve bij pipetten van 25 ml: 450 ±10 mm.
Certificaten: DIN EN ISO 835.