Pipetten met graduatie, BLAUBRAND®, type 2, klasse AS, totale afgifte
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLAUBRAND®
612-3156EA 6.2 EUR
612-3156 612-3664 612-3158 612-3663 612-3157 612-3152 612-3162 612-3151 612-3154 612-3153 612-4758 612-3666 612-3159 612-3161
Pipetten met graduatie, BLAUBRAND®, type 2, klasse AS, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.
  • Afgifte geijkt (TD, Ex); type 2: nominaal volume aan de bovenkant
  • Blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
  • Wachttijd 5 seconden
  • Incl. één batch-certificaat
  • Op aanvraag ook leverbaar met een afzonderlijk certificaat, USP individueel certificaat of DAkkS kalibratiecertificaat
DIN EN ISO 835
Lengte: 360 mm ±10 mm behalve bij pipetten van 25/50 ml: 450 mm ±10 mm
Certificaten: DIN EN ISO 835. DE-M-markering.
* Met uiteinde met wattenprop
** Niet conformiteit gecertificeerd