U heeft gezocht op: Micro-capillairen
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Omschrijving: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: DURAN® borosilicaatglas, met maatstreep, voor eenmalig gebruik.
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Omschrijving: For single use.
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Omschrijving: Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de...
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: Helder glas, beide kanten open.
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Omschrijving: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: Capillaire pipetten voor eenmalig gebruik met het 'end-to-end'-systeem. Uit echt Schott DURAN® glas. Nauwkeurigheid ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Met batchnummer...
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: DURAN® borosilicaatglas, niet gehepariniseerd, voor eenmalig gebruik.
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: DURAN® borosilicaatglas, natrium-gehepariniseerd, voor eenmalig gebruik.
Leverancier: Schott AG
Omschrijving: High precision capillaries made from borosilicate 3.3 glass.
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: Capillairen voor eenmalig gebruik, voor het centrifugeren van bloed.
Catalogus nummer: (MODU569013)
Leverancier: Vitrex Medical A/S
Omschrijving: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Brand
Omschrijving: DE-M marked.
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Leverancier: CAMAG
Omschrijving: Glazen capillairen voor eenmalig gebruik voor het handmatig laden van monsters van 0,5, 1, 2, 5 of 10 Âµl. Zijn draagbaar en kunnen worden geposit...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom