Micropipetten, intraEND, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-1437EA 19.8 EUR
BRND709107
Micropipetten, intraEND, BLAUBRAND®
Glas, zonder ringmarkering, voor eenmalig gebruik.
  • Gejusteerd op 'In', bevat het vermelde volume bij vulling van één uiteinde tot het andere
  • Conformiteit gecertifieerd voor volumes ≥ 5 µl
Nauwkeurigheid ≤±0,5%; reproduceerbaarheid ≤1,0% (behalve bij 612-1432: reproduceerbaarheid ≤1,5% en bij 612-1445: reproduceerbaarheid ≤2,0%)
Certificaten: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC.