U heeft gezocht op: Pipetvullerballonnen
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Natuurlijk rubber.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Natuurlijke latex.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rood rubber.
Catalogus nummer: (612-2703)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rood rubber met witte kunststof aansluiting en conische siliconenadapter, autoclaveerbaar.
UOM: 1 * 3 ST
Catalogus nummer: (612-2705)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Zwart rubber met PVC connectoren.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (612-2389)
Leverancier: Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (BURK7554-0002)
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving: Rubber.
Catalogus nummer: (612-1449)
Leverancier: Brand
Omschrijving: Buis van PET-plastic, siliconenadapter en TPE afzuigbalgen met ventilatieopening.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Gemaakt van rubber, rood.
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Natural rubber.
Catalogus nummer: (KART3914)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Pipetspeentjes met rand, gemaakt van latex. Geschikt voor druppelbuisjes type Ranvier en pasteurpipetten.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom