VWR®, Vacuüm-/drukbol
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-2705EA 20.4 EUR
612-2705
VWR®, Vacuüm-/drukbol
Pipetten Pipetvullerballonnen
Zwart rubber met PVC connectoren.
  • Voor het verzamelen van gasfasemonsters of het opzuigen van gassen door instrumenten
  • Twee dikwandige rubberen ventielen
Capaciteit: 85 ml
Kleur: zwart
Bestelinformatie: Geleverd zonder slangen.