VWR®, veiligheidspipetvullers, Standaard/Universeel/Flip
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-1947EA 12.3 EUR
VWRU53497-055 612-1947 612-1931 612-1920 612-2008 612-2004 612-1930
VWR®, veiligheidspipetvullers, Standaard/Universeel/Flip
Pipetten Pipetvullerballonnen
Natuurlijk rubber.
  • Voor volumetrische en meetpipetten tot 10 ml (standaard) of 100 ml (universeel/Flip)
  • Standaard/universeel: drie ventilatieventielen
  • Flip: slechts twee werkingspunten voor gemakkelijker gebruik (ontgrendeling via een automatisch afneembaar ventiel)