Pipettenkokers
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-2066EA 209 EUR
612-2066 612-2067 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2061
Pipettenkokers
Dozen Pipetsterilisatiecontainers
Roestvrij staal, met vierkante voet, autoclaveerbaar
  • Geschikt voor autoclaveren bij +121 °C en steriliseren bij +180 °C
  • Bodem en onderzijde van het deksel zijn voorzien van siliconencoating om het risico van beschadiging van de pipetten tijdens transport en sterilisatie tot een minimum te beperken