U heeft gezocht op: Pipetwassers
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Brand
Omschrijving: Met het systeem kunnen pipetten zonder problemen zacht gereinigd worden door repetitief afspoelen.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Deze handig verpakte sets bevatten een mand, een koker en een wasser. Een grotere maat is beschikbaar voor pipetten van 32" (81 cm).
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Voor het wassen en spoelen van pipetten. Plaats een gevuld pipetmandje. Aan te sluiten op de gootsteenafvoer of DI-kraan voor herhaald cyclisch automa...
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Deze spoelsets voor pipetten tot 600 mm lang en Mohr buretten zorgen voor een zachte en efficiënte reiniging. Het complete systeem bestaat uit een spo...
Catalogus nummer: (BURK9650-0650)
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes. A complete system suitable for every lab.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom