Pipetten met graduatie en zuiger, SILBERBRAND
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-1001EA 0 EUR
BRND31106
Pipetten met graduatie en zuiger, SILBERBRAND
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op 'Ex'
  • Maatverdeling en opschrift in witte emailkleur
  • Geïntegreerde zuiger-pipetteerhulp
Lengte: 360 mm ±10 mm behalve bij pipetten van 25 ml: 450 mm ±10 mm