U heeft gezocht op: Rietpipetten
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (612-1675)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stropipetten gemaakt van PP, geïoniseerd, voor eenmalig gebruik, steriel, zonder schaalverdeling.
UOM: 1 * 1.000 ST
Catalogus nummer: (710-1021)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De luchtverplaatsingspipet met twee vooraf gekalibreerde stappen maakt pipetteren van 1 en 0,1 ml mogelijk van dezelfde vloeistof. Ideaal alternatief ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (GRADSTW180)
Leverancier: Grade Products
Omschrijving: These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard...
UOM: 1 * 2.000 ST
Catalogus nummer: (GOSSEPI5-01)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Straw pipettes made of PP for liquid handling.
UOM: 1 * 3.600 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom