Dispensertips, universeel
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Universal
613-5869EA 86.3 EUR
613-5869 613-5879 613-5868 613-5878 613-5867 613-5877 613-5883 613-5872 613-5882 613-5871 613-5881 613-5870 613-1032 613-5880 613-5876 613-1033 613-5875 613-5874 613-5873 613-5884 613-1024
Dispensertips, universeel
Pipettips
Deze dispensertips zijn compatibel met VWR®, Ritter® ripette®, Brand® HandyStep® en HandyStep® electronic, Sartorius eLINE®, Eppendorf® Multipette® Plus, Stream en Xstream.
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen
  • Negen verschillende tipgroottes, van 0,1 tot 50 ml
  • Standaard (niet-steriel, maar PCR-clean = ATP-, RNase-, DNase- en endotoxinevrij) en steriele tips beschikbaar
  • Steriele tips, gegarandeerd vrij van DNA, DNase, RNase, ATP en pyrogenen
OPMERKING: De tips van 25 en 50 ml vereisen een adapter die wordt meegeleverd.