U heeft gezocht op: Pyknometers
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Brand
Omschrijving: Borosilicaatglas 3.3, DIN ISO 3507. Gay-Lussac-type.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Leverancier: Brand
Omschrijving: Borosilicaatglas 3,3, DIN ISO 3507, type Gay-Lussac.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Pycnometer, met speciale kop voor mineralen en bitumen-achtige materialen, Volume (nom.): 500 ml, DURAN® Borosilicaatglas
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Pycnometer, Niet-afgesteld, Volume (nom.): 10 ml, Borosilicaatglas 3.3
Leverancier: Industrial Physics
Omschrijving: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Catalogus nummer: (KAVA632431722019)
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (WITG3.902.002)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WITG8.126.139)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (SCERSP15115-24)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: KIMAX® bottle is used to determine the specific gravity of cement, sand, and other fine materials (ASTM C188).
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: Borosilicate glass 3,3.
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom