U heeft gezocht op: Rekken
472  results were found
SearchResultCount:"472"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Nylon, versterkt met glasvezel.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit PCR-opslagrek heeft een strak en modern ontwerp met een uniek deksel waaruit het rek schuift en vervolgens 180° draait om een handige standaard te...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Diepvriesrekken als opslag- en voorraadsysteem voor staande ULT-vriezers maken het organiseren van uw monsters eenvoudiger.
Sale
Catalogus nummer: (525-0972)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rek, PP, wit. Dit drijvende rek in 'open stijl' biedt buizen met maximaal contact met het water en een betere circulatie van het water rond de buizen,...
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Draadrekken, epoxy gecoat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: POM.
Catalogus nummer: (525-1003)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, groen.
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP rack with four sides that can be loaded independently.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vial Racks zijn ideaal voor opslag en transport van injectieflacons.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Diepvriesrekken als opslag- en voorraadsysteem voor staande ULT-vriezers maken het organiseren van uw monsters eenvoudiger.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These test tube racks are either made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel or from polyamide coated steel.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: High capacity storage for your tubes.
Catalogus nummer: (732-3498)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Iso-freeze PCR racks are specially designed for Qiagen® and Corbett Rotor-Gene® tubes.
UOM: 1 * 2 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 472
no targeter for Bottom