U heeft gezocht op: Cuvet-rekken
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Catalogus nummer: (705-0329)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HELL3001.10)
Leverancier: HELLMA
Omschrijving: Polypropylene.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: PerkinElmer
Omschrijving: Cell holder, Single position thermostated cell holder with stirrer fleas (10 mm)
Catalogus nummer: (BELAF185150000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-8580)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: PE.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-8290)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (634-8100)
Leverancier: Brand
Omschrijving: PP.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HACHLYW915)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom