VWR®, Rekken, Microcentrifugebuis
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0213EA 87.8 EUR
211-0213 211-0216 211-0217 211-0214 VWRU82024-490 211-0215 211-0218 VWRU82024-494
VWR®, Rekken, Microcentrifugebuis
Rekken Tube Racks
PP.
  • Voor gebruik in de vriezer
  • Zijhandgrepen voor veilig gebruik
  • Genummerd voor eenvoudige monsteridentificatie
Voor 96 (8×12) microbuisjes met een inhoud van 0,5 ml of 96 microbuisjes met een inhoud van 1,5/2 ml. Conische, taps toelopende openingen om buizen stevig vast te houden. Compleet met klikdeksel, dat ook als beschermende basis kan worden gebruikt.
Bestelinformatie: Assortiment kleurenset bevat een rek in de kleuren blauw, groen, roze, geel en oranje.