Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "kleurrekken"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/40/18989840.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  DWK Life Sciences
Omschrijving:   Natronkalkglas en roestvrij staal
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Rekken die eenvoudig toegevoegd kunnen worden aan een gewone glazen schotel 220×150 mm.
Catalogus nummer: (HECH41240010)
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1-12 and field for inscriptions.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Catalogus nummer: (631-0340)
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Stainless steel
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Stand, Kleuring, with 3 clear glass staining bottles and rubber teat, Hout
Catalogus nummer: (631-0341)
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Staining racks made of stainless steel according to Bongert. Complete with glass tray and stainless steel rack.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving:   Stand, Kleuring, without staining jars, Plexiglas
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 15
  1  2  Volgende