Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Schermen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/51/18709651.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Acryl, transparant, dikte: 10 mm. Beschermt tegen zwakke bètastraling.
Catalogus nummer: (113-2500)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Catalogus nummer: (113-2801)
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   PC/acetaat met magnetische basis, transparant, dikte: 3 mm. Veiligheidsspatscherm met flexibele arm bevestigt zich eenvoudg aan tafels, rekken, m...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KART571)
Leverancier:  KARTELL
Omschrijving:   PMMA, transparant, dikte: 5 mm. Biedt laboratorium- en zorgpersoneel gezichtsbescherming tegen gevaarlijke stoffen, aërosols en spatten
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KART572)
Leverancier:  KARTELL
Omschrijving:   Acryl, transparant, dikte: 9 mm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Acryl, transparant, dikte: 9 mm
Leverancier:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Omschrijving:   Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN