Dozen met bescherming tegen bètastraling
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-8830EA 275 EUR
113-8830
Dozen met bescherming tegen bètastraling
Dozen Bakken met bescherming tegen bèta-/gammastraling
Acryl, transparant, dikte: 10 mm.
  • Met scharnierdeksel
  • Rekken voor 32 microcentrifugeerbuisjes van 0,5/1,5 of 2,0 ml zijn beschikbaar
  • Stabiel en eenvoudig te reinigen
Ideaal voor opslag en vervoer van reageerbuizen met radioactieve oplossingen.
Bestelinformatie: De box wordt geleverd zonder rekken. De rekken moeten afzonderlijk besteld worden.