VWR®, Bèta stralingsbak
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-8975EA 244 EUR
113-8975
VWR®, Bèta stralingsbak
Dozen Bakken met bescherming tegen bèta-/gammastraling
Acryl, transparant, dikte: 10 mm.
  • Kan gemakkelijk en moeiteloos worden geleegd dankzij het scharnierdeksel
  • Met extra, klein scharnierdeksel voor het sluiten van de vulopening
  • Robuust, stabiel en gemakkelijk te reinigen
Voor kortstondige opslag of het afvoeren van verontreinigde pipettips, canules, reageerbuizen en andere kleine materialen.