U heeft gezocht op: Reactievaatjes
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Helder Duran®-borosilicaatglas, duidelijk, met vlakke bodem.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Helder DURAN®-borosilicaatglas.
Sale
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Leverancier: WTW
Omschrijving: Doorstroomvaten voor WTW-geleidbaarheidsmeetcellen zijn perfect ontworpen om metingen uit te voeren zonder interferentie van koolstofdioxide door de l...
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PTFE, white.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass.
Sale
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PFA, translucent.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Catalogus nummer: (BOHLB320-01)
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PALL97134)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Reactievaten, cilindrisch, Stainless steel pressure vessel, Roestvrij staal, Inhoud: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom