Reactievaten, cilindrisch met vlakke flens, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-0116EA 324.62 EUR
201-0116 201-0117 201-0118 273-0112 201-0113 273-0111 201-0114 201-0115
Reactievaten, cilindrisch met vlakke flens, DURAN®
Reactievaatjes Reactievaten, cilindrische vorm
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde bodem.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met vlakke laboratoriumflens (DN) en groef voor vacuümgebruik. Maximale werkdruk bij 250 °C: 2,5 bar voor 100/250 ml; 1,5 bar voor 500/1000/2000 ml; 1,0 bar voor 4000/6000 ml; 0,5 bar voor 10.000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Opgelet: Belangrijk: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en een toelaatbare werkdruk mag het temperatuurverschil in de glazen wand van reactievaten met vlakke flens niet groter zijn dan 30 °C.