Bekers met vlakke flens, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-0146EA 139.22 EUR
201-0146 273-0147 201-0141 273-0148 201-0142 201-0143
Bekers met vlakke flens, DURAN®
Reactievaatjes Reactievaten, bekervorm
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen
Opgelet: Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.