U heeft gezocht op: Statiefstaven
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roestvrij staal, hol.
Catalogus nummer: (241-0066)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Duralumin, massief.
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (444-0919)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Staal, gegalvaniseerd.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Extension rods made from stainless steel.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Roestvrij staal.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Virginal rods made of white PTFE.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Steel, zinc plated.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Anodised aluminium.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Galvanised steel.
Leverancier: NICKEL ELECTRO
Omschrijving: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Aluminium, bare.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom