U heeft gezocht op: Staafstatieven
88  results were found
SearchResultCount:"88"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (41909.)
Leverancier: Merck
Omschrijving: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bevestigingsbeugels voor Labomeca® samenstellingen.
Catalogus nummer: (241-0045)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voet uit PU gecoat gietijzer (200×450 mm), stalen staaf (500×12 mm), staafkoppelstuk en houder voor vier trechters.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roller bar platform, Spanrolplateau, voorzien van 4 instelbare rollers met zachte bekleding voor veilige grip op het glaswerk, 457x457 mm, stanglengte 457 mm, Voor: Schudders Standard/Advanced 3500
Catalogus nummer: (241-0089)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Steunplaat, vierkant.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0918)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Driepootstatieven (A): Gietijzeren driepoot, email met hamerslag, met stalen steunstaaf, vernikkeld.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, wit.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het gebruik van nivelleringsplatforms bij elektroforese kan een grote hulp zijn bij het handhaven van een uniforme geldikte en daardoor een uniforme e...
Catalogus nummer: (241-0104)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PU-gecoate gietijzeren voet, hoogwaardige stalen staaf 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: H-vormige voeten met staaf van vernikkeld staal en bodemplaat van grijs geaderd gietijzer van 420×400 mm
Catalogus nummer: (241-0046)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Voet van gietijzer met PU-coating 200×450 mm, een stalen staaf van 500×12 mm, staafkoppelstuk en houder voor twee trechters.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-7510)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Voet uit gegoten zink met flexibele 300 mm lange drievingerige klem, vernikkeld koper.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Staal, met poedercoating. Stevige, slipvrije bodemplaat. Voor een breed scala aan toepassingen. Met schroefdraadopening (M10) aan voorzijde.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Roestvrij staal. Stevige, antislip standaard voor een breed scala aan toepassingen. Met een M10-schroefdraadgat aan de voorzijde en verstelbare voetje...
Sale
Catalogus nummer: (590-0321)
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Statief, staaf, Stand for 2 space-saving S50 canisters
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom