Laboratoriumstatieven
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
241-0099EA 141 EUR
241-0099 241-0100 241-0093 241-0094 241-0095 241-0090 241-0091 241-0092 241-0101
Laboratoriumstatieven
Staafstatieven
Driepootstatieven (A): Gietijzeren driepoot, email met hamerslag, met stalen steunstaaf, vernikkeld.
- Opening met schroefdraad
- Steunstaaf (drie lengten leverbaar met verschillende diameters)
- Robuust, veilig statief
Statiefplaten (B): Statiefplaat uit gietijzer met hamerslaglak, statiefstaaf uit gelakt staal.
- Met excentrisch aangesloten steunstaaf
- Stevig antislipstatief
- Beschikbaar in drie verschillende maten
- Robuust, corrosiebestendig
- Met centraal bevestigde steunstaaf
- Stevig antislipstatief
- Beschikbaar in drie verschillende maten
- Robuust, corrosiebestendig