Statief met U-vormige basis
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
241-0104EA 176 EUR
241-0104
Statief met U-vormige basis
Staafstatieven
PU-gecoate gietijzeren voet, hoogwaardige stalen staaf 500×12 mm.
  • Zeer solide en stabiel dankzij speciale vorm van de voet
The rod can be removed, has M8 thread, and is fixed from below with a washer and a nut.