U heeft gezocht op: Scheppen
107  results were found
SearchResultCount:"107"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, wit. Deze steriele scheppen zijn ideaal voor monstername van poeder, korrels en pasta's.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De dual-purpose scoops zijn een unieke economische oplossing die de functie van een schep en een weegboot combineert in één product. Ze zijn gemaakt v...
Catalogus nummer: (231-0501)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, wit.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: PS, wit. Deze scheppen zijn ideaal voor de monstername van poeders, korrels en pasta's. Ze zijn ook beschikbaar met een transparant deksel dat er mete...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: PS, wit. Deze scheppen zijn ideaal voor monstername van poeder, korrels en pasta's. Ze zijn ook leverbaar met een transparant deksel dat direct na de ...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: These detectable SteriPlast® scoops, made of blue PS, are produced and assembled in a class 7 cleanroom (10,000), individually packaged for disposable...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: The sampling set SteriPlast Kit consists of ten sample spatulas or ten sample scoops and ten SteriBag Premium tamper-proof sample bags. Thus the kit i...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Roestvrij staal V2A (1.4301), hooggepolijst. Zeer stabiele handschep voor verschillende toepassingen, met name geschikt voor de levensmiddelenindustri...
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Borosilicaatglas.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: PP, green. These durable scoops are ideal for use in the pharmaceutical industry, biotechnology, chemistry, industry, agriculture, fish farming, sampl...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: The sampling scoop can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even w...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: The SteriPlast® food scoop, made of blue PS, is produced and assembled in a class 7 cleanroom (10000, except for the 1000 ml scoop), individually pack...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 107
no targeter for Bottom