Scheppen
Leverancier: RSG Solingen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
231-0203EA 27.8 EUR
231-0203 231-0236 231-0204 231-0201 231-0202
Scheppen
Scheppen
Roestvrij staal. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Snelle en eenvoudige reiniging