U heeft gezocht op: Afdichtingen
277  results were found
SearchResultCount:"277"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Inlet liners used in an GC require an O-ring placed near the top for proper operation. This O-ring ensures that the only path for carrier gas to get t...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Een 139,7 µm dikke hydrofobe poreuze film met kleefstof van medische kwaliteit voor weefselkweekplaten, bioblokken en platen met 96 putjes waar gasuit...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Transparante polyesterfolie met sterk, niet-absorberend, niet-fluorescerend kleefmiddel van medische kwaliteit voor superieure prestaties bij realtime...
Sale
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Ensure a tight seal.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Easily detect lost elastomeric fragments to prevent contamination and product recalls.
New Product
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Hands-free installation for difficult-to-reach locations!
Certificaten New Product
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
New Product
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Sale
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Catalogus nummer: (MFLX30544-20)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Easily sample fluid in critical high-purity system.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester 2×8 stripfilms zijn identiek aan polyesterfilms wat betreft materiaal en kleefstof, maar ontworpen voor het afdichten van slechts één of twe...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Afdichting microplaat, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, dome, Niet steriel
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyesterfilm met acrylkleefmiddel. Deze niet-doorprikbare film in vellen op rol wordt aanbevolen voor ELISA-tests, algemene incubatie en kortstondige...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rayonfolie met kleefmiddel van medische kwaliteit. Hydrofobe, poreuze folie in vellen op rol voor het afdichten van weefselcelcultuurplaten, bioblokke...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 277
no targeter for Bottom