U heeft gezocht op: Afdichtingen van microtiterplaten
137  results were found
SearchResultCount:"137"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Een 139,7 µm dikke hydrofobe poreuze film met kleefstof van medische kwaliteit voor weefselkweekplaten, bioblokken en platen met 96 putjes waar gasuit...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Transparante polyesterfolie met sterk, niet-absorberend, niet-fluorescerend kleefmiddel van medische kwaliteit voor superieure prestaties bij realtime...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rayonfolie met kleefmiddel van medische kwaliteit. Hydrofobe, poreuze folie in vellen op rol voor het afdichten van weefselcelcultuurplaten, bioblokke...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyesterfilm met acrylkleefmiddel. Deze niet-doorprikbare film in vellen op rol wordt aanbevolen voor ELISA-tests, algemene incubatie en kortstondige...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester 2×8 stripfilms zijn identiek aan polyesterfilms wat betreft materiaal en kleefstof, maar ontworpen voor het afdichten van slechts één of twe...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Afdichting microplaat, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, dome, Niet steriel
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Doppenmatten voor het afdichten van 96-wells platen met ondiepe of diepe vierkante wells.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Rollen met zelfklevende afdichtfolie of -film op kunststof kernen, voor gebruik bij geautomatiseerde microplaatafdichters met hoge doorvoer.
Catalogus nummer: (391-0637)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
UOM: 1 * 300 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 1x8 adhesive sealing strips are ideal for use with 1x8 strip-well ELISA plates.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Identiek aan polyesterfilms hierboven, maar met een gekleurde stip en een wit schrijfgebied op elk eindlipje voor plaatidentificatie. Eindlipjes met v...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemakkelijk doorboorbare 94,1 µm dikke PE-films met acrylkleefstof maken direct monsterherstel mogelijk met enkel- of meerkanaalspipetten en robotsond...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: These heat resistant 74,9 µm thick films are designed for thermal cycling applications. Polypropylene films are not pierceable. For PCR applications, ...
Catalogus nummer: (391-0641)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Pre-cut aluminum foil seals on a roll for PCR applications. Supplied on a roll with holder for ease of use.
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® MicroMat CLR, Afdichting microplaat, Mat (384 wells), Single sheet/mat/strip, MicroMat CLR, Afdichtmat (voor blok), vorm voor 384 vierkante wells, Well top shape: Square, Siliconen, helder, Niet steriel
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 50 Âµm polyolefine films met 50 Âµm inerte ingekapselde silicone kleeflaag. Bijzonder geschikt voor qPCR, opslag en toepassingen bij eiwitkris...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 137
no targeter for Bottom