Afdichtingstape met dispenser, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-0113EA 529 EUR
391-0113
Afdichtingstape met dispenser, Nunc™
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Polyester tape met acrylaatlijm. Easy peel afdichtingstape voor algemeen gebruik met een snellere aanbrengtijd dan normale tape in losse vellen.
  • Temperatuurstabiel van −20 tot +120 °C
  • Ondoordringbaar door een pipet
Kleur: Helder
Externe l×b: 121×78 mm (plus handvat 9×78 mm)