Dispenser voor Parafilm® M-afdichtfolie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Parafilm® M
631-0726EA 189 EUR
631-0726
Dispenser voor Parafilm® M-afdichtfolie
Dispensers voor afdichtfilm
Acryl, voor schone opslag en eenvoudige dosering van Parafilm® M afdichtingsfilm.
  • Voor twee rollen van 50 mm breed of één rol van 100 mm breed
  • Gekarteld mes voor gemakkelijk snijden
  • Makkelijk schoon te maken