U heeft gezocht op: Spatels
217  results were found
SearchResultCount:"217"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP. Multifunctionele, robuuste, goedkope tools voor het verzamelen, overbrengen en verwerken van monsters van chemische en biologische materialen.
Catalogus nummer: (231-0492)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, wit. Deze spatel met lange, ergonomische en stevige handgreep en puntig mes kan eenvoudig door papier en plastic zakken prikken.
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: BÜRKLE
Omschrijving: PS. Double spatula with a 0,5 ml spoon and a 17 mm spatula blade. Ideal for use as a sampling spoon, for measuring or transferring small amounts, as a...
Leverancier: BÜRKLE
Omschrijving: PS, wit. Deze spatels voor eenmalig gebruik zijn ideaal voor de monstername van poeders, korrels en pasta's.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
Leverancier: RSG
Omschrijving: These are made of stainless steel 18/10.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Stainless steel.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Leverancier: BÜRKLE
Omschrijving: The sampling palette knife spatula can be used to apply, distribute or evenly spread viscous media such as pastes and creams. The palette knife spatul...
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrij staal ¹⁸/₁₀ antimagnetisch.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Chromium steel, hardened, extremely flexible blade.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 217
no targeter for Bottom