Dubbele microspatels
Leverancier: RSG Solingen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
231-0401EA 43 EUR
231-0401 231-0399 231-0400 231-0296 231-2263 231-2262 231-2261
Dubbele microspatels
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
  • Twee lepelvormige uiteinden
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen