U heeft gezocht op: Brillen
151  results were found
SearchResultCount:"151"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (111-1844)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Uiterst lichte en moderne veiligheidsbril met uitstekend blikveld en uitzonderlijke bescherming.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1848)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Moderne en stijlvolle bril met een stevig polycarbonaat frame.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-0932)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Veiligheidsbril met rondom heldere lens van polycarbonaat en indirecte ventilatie.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1845)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stijlvolle beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1847)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Omhullende, beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is. De polycarbonaat lens in één geheel en een lichtgewicht, frameloos on...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-0929)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lichtgewicht bril met heldere lens van polycarbonaat.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1846)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De voordelige en compacte overzetbril (OTG) past over de meeste brillen op sterkte.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1843)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Omhullende, beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1842)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Omhullende, beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-0930)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bezoekersbril met omsluitende, heldere lens van polycarbonaat en indirecte ventilatie.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-0931)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lichtgewicht veiligheidsbril met heldere lens van polycarbonaat.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Een enkelvoudige veiligheidsbril in een modern design die zorgt voor een combinatie van een hoog draagcomfort en een optimale pasvorm zonder enig druk...
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Stealthâ„¢ 9000 is a lightweight safety spectacle, weighing just 25 g, with a wraparound 9 base curve polycarbonate lens.
Leverancier: 3M
Omschrijving: Schuim- en TPE-pakkingen zijn een reeks beschermende inzetstukken die zijn ontworpen voor 3Mâ„¢-veiligheidsbrillen.
Catalogus nummer: (MMMAV6B)
Leverancier: 3M
Omschrijving: 3Mâ„¢ Integrated Eyewear V6E hebben een heldere lens en zijn eenvoudig te bevestigen aan de hoofdband van 3Mâ„¢ Safety-helmen. Door het unieke ontwerp gli...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Stijlvolle, lichtgewicht ontworpen veiligheidsbril met gepatenteerde 3Mâ„¢ Pressure Diffusion Temple-technologie die helpt de druk over het oor te verde...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 151
no targeter for Bottom