Poederlepel
Leverancier: RSG Solingen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
231-1241EA 5.1 EUR
231-1241
Poederlepel
Lepels
Roestvrij staal 18/10. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen.
  • Met plat handvat
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen