Indicatietape voor heteluchtsterilisatie
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
489-1410EA 65 EUR
489-1410
Indicatietape voor heteluchtsterilisatie
Sterilisatie-indicatoren
Kleefband
Speciaal ontworpen voor sterilisatie met droge warmte (30 minuten op 155 °C). Verkleurt van wit naar bruin.