U heeft gezocht op: Afsluitkranen
130  results were found
SearchResultCount:"130"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (S7521-10EA)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Made of nylon.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Exceptional durability.
Catalogus nummer: (216-1745)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, wit/paars.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (612-7206)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR®, Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (467-0111)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Spare stopcock, VWR®, Stopcock with PTFE spindle, NS 24/29
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PTFE.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made of PTFE.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, met volglazen of PTFE-afsluitkraan
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made of PTFE/PPS.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made of PTFE.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Buretkraan, BISTABIL, Borosilicaatglas, recht, met PTFE-sleutel, Voor: Buretten met een capaciteit van 25 ml
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Made of PTFE/PP.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 130
no targeter for Bottom