Afsluitkranen, eenwegversie
Leverancier: Lenz
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
227-3139EA 72.8 EUR
227-3139 LENZ02221402 227-3138 201-3116 227-3135 227-3133 201-0494 201-3114 201-3136 227-3140 227-3130 201-1106 201-1107 205-2221 LENZ02161404 205-2223
Afsluitkranen, eenwegversie
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicaatglas, met volglazen of PTFE-afsluitkraan
  • Vervangbare NS-kranen met T-boring
  • Schroefdraadbevestiging
  • Lekkagesnelheid conform DIN 12540-1
Rechte boring.
* with capillary side arms
** with rubber retaining device.
Certificaten: DIN 12554.