Verbindingsstukken met kraan en olijven
Leverancier: Lenz
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-1172EA 39.3 EUR
201-1172 201-2131 201-2136 201-2137 201-2106 201-2132 201-2134 201-2135
Verbindingsstukken met kraan en olijven
Adapters Adapters, Slijpstukken met slangaansluitingen
Helder DURAN®-borosilicaatglas.
Met genormaliseerde kernslijping, standaard geslepen glazen afsluitkraan en een slangverbinding, recht of onder een haakse hoek. De slangverbinding heeft een uitwendige Ø van 8 mm.