U heeft gezocht op: Steunen
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De ideale steun voor rondbodemkolven en andere rondbodemglazen vaten. Gecomprimeerde kurk, naturel.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van natuurlijk kurk.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: Rubber sleeves for filter crucibles.
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Omschrijving: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Leverancier: Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Rubber, autoclaveerbaar.
Leverancier: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Omschrijving: Supporting ring, pipe Ø 27 mm, I.Ø 190 mm, O.Ø 250 mm, for: flage 150/200
Leverancier: Corning
Omschrijving: PP-buisjes, polyetherimide steunkussens.
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Natuurlijk rubber.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Kolfsteun, Kurk, Voor: 2000 ml, Ø uitw.: 170 mm, Ø inw. onder: 120 mm, Hoogte: 30 mm
Leverancier: DEUTSCH & NEUMANN
Omschrijving: Sleeve for crucible 15 ml, Natuurrubber
Catalogus nummer: (AZLOTWR038)
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KART420)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Set van 7 hulzen, conisch, gemaakt van zwart neopreen, steunen voor Büchner-trechters en filterkolven.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (IKAA4448400)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Deze kolfdrager met handvat is gemaakt van geanodiseerd aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Loden ring, met een coating van rood vinyl en vier roestvrijstalen beugels. Houdt bekers en kolven stevig op hun plaats. Ideaal voor gebruik in een wa...
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Rubber sleeves suitable for filter crucibles.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom