U heeft gezocht op: Kolfsteunen
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De ideale steun voor rondbodemkolven en andere rondbodemglazen vaten. Gecomprimeerde kurk, naturel.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van natuurlijk kurk.
Leverancier: Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Leverancier: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Omschrijving: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1800 mm height, for: flat flanges DN 200
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Kolfsteun, Kurk, Voor: 10 - 100 ml, Ø uitw.: 80 mm, Ø inw. onder: 30 mm, Hoogte: 30 mm
Catalogus nummer: (AZLOTWR038)
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Corning
Omschrijving: PP-buisjes, polyetherimide steunkussens.
Catalogus nummer: (IKAA4448400)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Deze kolfdrager met handvat is gemaakt van geanodiseerd aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (214-1920)
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Geeft een stevige antislip-ondersteuning voor rondbodemkolven en alle andere kolven met convexe bodem, van elke hoogte. De concentrische binnenringen ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAF389500000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: PP
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Holders made from PP for round bottom flasks.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Kolfsteun, Kurk, Voor: 250 - 1000 ml
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Loden ring, met een coating van rood vinyl en vier roestvrijstalen beugels. Houdt bekers en kolven stevig op hun plaats. Ideaal voor gebruik in een wa...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom