VWR® Thermoplate, Werkbladbescherming
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-0097EA 149 EUR
VWRI115-0097
VWR® Thermoplate, Werkbladbescherming
Deze platen van keramisch glas beschermen hoogwaardige oppervlakken tegen hete vloeistofhouders, zoals smeltkroezen, uitdampschalen en glazen vaten.
  • Bestand tegen temperaturen van −235,5 tot +648,8 °C
  • Gemakkelijk te reinigen, vuilafstotend oppervlak
  • Geringe uitzetting door warmte, bestand tegen temperatuurschokken
  • Daarnaast bieden ze een betrouwbare bescherming tegen zeer sterk afgekoelde voorwerpen
  • De voetjes onder de plaatranden voorkomen direct contact met de te beschermen oppervlakken