Tafelbeschermers, Benchkote® Plus, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Whatman™ Benchkote Plus™
115-9210EA 295 EUR
115-9210 115-9211
Tafelbeschermers, Benchkote® Plus, Whatman™
Oppervlakbescherming Werkbladbescherming
Cytiva's Whatman™ Benchkote® Plus bench protector is a thicker, more absorbent version of the original Benchkote® bench paper. Designed for demanding or hazardous applications, it can absorb more than 750 ml/m² water.
  • Het materiaal is stevig en scheurbestendig in natte en droge toestand
  • Het gladde, witte oppervlak kan met inkt of potlood beschreven worden en is vlak
  • Geschikt voor verzadiging met desinfectiemiddelen om tafels te beschermen in geval er pathogenen en andere bacteriën aanwezig zijn
  • Kan verbrand worden na gebruik: de PE-laag brandt snel op en smelt of druppelt niet
Het gebruik van de robuuste Benchkote® Plus tafelbeschermer kan veel voorkomende laboratoriumverontreiniging helpen voorkomen, zoals bij werkzaamheden met gevaarlijke materialen op gedeelde werktafels. Hij kan ook helpen bij de verwijdering van gevaarlijke materialen.