U heeft gezocht op: Wattenstaafjes
160  results were found
SearchResultCount:"160"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Verzamel- en transportswabs voor bacteriemonsters met applicators en transportmedia.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wattenstaafjes zijn gemaakt van 100 ppi polyurethaanschuim met open of gesloten cellen en een handvat van 100% nieuw polypropyleen. Sommige hebben een...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wattenstaafje met een tip van schuim over katoen voor eenmalig gebruik bevat 100%-polyurethaanschuim met 100 poriën per inch en een houten staafje.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Kritieke wattenstaafjes ontworpen voor het reinigen van schijfstations, optica, printplaten en andere gevoelige componenten.
Sale
Catalogus nummer: (710-0442)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Transportwattenstaafje met plastic schacht, synthetische tip en Amies agargel.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Het wattenstaafje heeft een kop van gecomprimeerd polyurethaan met een nauwkeurig gevormde punt en zijranden, op een korte handgreep van polypropyleen...
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Wattenstaafjes in buizen vervaardigd van hoogwaardige PP.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Thermisch verlijmd wattenstaafje, ideaal voor toepassingen waarbij een hoge absorptie, lage deeltjesafgifte en een uniforme dispersie van solventen ve...
Leverancier: COPAN
Omschrijving: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Sale
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Catalogus nummer: (TEXWCM502)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: Coventryâ„¢ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as ...
UOM: 1 * 1.200 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: De steriele wattenstaafjes zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit 100 ppi polyurethaanschuim. Volledige thermische bindingconstructie elimineert lijmve...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom