Nunc-Immuno™ stick
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-8283EA 1294 EUR
391-8283
Nunc-Immuno™ stick
Buisjes Immunologiebuisjes
PP buisje en stick, PS schoepen. Ontwikkeld voor ELISA en RIA testen op locatie.
  • Geeft betrouwbare, semi-kwantitatieve resultaten met ingebouwde negatieve controle
  • Hydrofiel MaxiSorp™ schoepenoppervlak
  • PP buisje voor minimale adsorptie van assaycomponenten
Oppervlakte schoepen: 5,2 cm²
Externe L×B (inclusief deksel): 49×12 mm