U heeft gezocht op: Testpapieren
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: De teststrips bevatten speciale indicatorkleurstoffen die op covalente wijze zijn gebonden aan het reagenspapier en vervolgens zijn vastgehecht op kun...
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Indicatorpapier, Indicator strips, Universeel indicatorpapier, pH-bereik: 1 - 10
MSDS Sale
Catalogus nummer: (1.09512.0003)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 ROL
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: Het traditionele reageerpapier voor de pH-indicator wordt geleverd op een rol van een lengte van 4,8 m. Deze bestaat uit hoogwaardig filterpapier dat ...
Catalogus nummer: (1.09511.0003)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 ROL
MSDS
Catalogus nummer: (1.09632.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 ST
MSDS
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
Catalogus nummer: (85875.150)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Indicatorpapier, Mercuric bromide paper, 50 pieces
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (310112H)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (87942.150)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Indicatorpapier, Starch potassium iodate paper Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM: 1 * 1 EA
Catalogus nummer: (VWRC109526.0005)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Deze rollen (4,8 m × 10 mm). Deze rollen hebben slechts 1 kleurzone en zijn bruikbaar wanneer men slechts een indicatie nodig heeft.
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (85869.150)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Indicatorpapier, Lead (II) acetate paper, strips, Plastic bottle
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (85402.600)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Indicator paper for testing across the complete pH range.
UOM: 1 * 5 ST
Catalogus nummer: (315052J)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound onto the reagent paper and then adhered to plastic strips.
UOM: 1 * 100 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom